Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Ethyl 2-thiophenecarboxylate
T0904-10ML
T0904-25ML
TCIAT0904-10MLEA
22
EUR
TCIAT0904-10ML
TCIAT0904-25ML
Ethyl thiophene-2-carboxylate ≥98.0% (por GC)
Ethyl thiophene-2-carboxylate
Formula:
C₇H₈O₂S MW: 156,20 g/mol Pto. Ebullición: 218°C Pto. de inflamación: 88°C |
Número MDL:
MFCD00005436 Núm. CAS: 2810-04-0 EINECS: 220-554-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |