Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Ethyl 3-Thiophenecarboxylate, 3-Thiophenecarboxylic acid ethyl ester
B22468.03
B22468.06
B22468.14
B22468.03EA
31.5
EUR
B22468.03
B22468.06
B22468.14
Ethyl thiophene-3-carboxylate ≥98%
Ethyl thiophene-3-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 5751-80-4
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Refractive Index: 1.5225
Boiling Point: 207-208°
MDL No.: MFCD02179226
Formula:
C₇H₈O₂S Pto. Ebullición: 207…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02179226 Núm. CAS: 5751-80-4 EINECS: 227-275-1 |