2-Mercaptothiophene 97% (as monomer) contains dimer
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Thiophene-2-thiol
B22642.03
B22642.06
B22642.14
B22642.03EA
34.1
EUR
B22642.03
B22642.06
B22642.14
2-Mercaptothiophene 97% (as monomer) contains dimer
2-Mercaptothiophene
Purity: 97%
CAS No.: 7774-74-5
Molecular Formula: C4H4S2
Formula Weight: 116.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.6170
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 62-65°/12mm
Beilstein Reference: 104650
MDL No.: MFCD00051666
Formula:
C₄H₄S₂ MW: 116,20 g/mol Pto. Ebullición: 62…65 °C (12 mmHg) Densidad: 1,247 Pto. de inflamación: 66 °C (151 °F) |
Número MDL:
MFCD00051666 Núm. CAS: 7774-74-5 EINECS: 231-881-1 UN: 3334 ADR: 9, |