Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
B20249.09 B20249.88
B20249.09EA 229 EUR
B20249.09 B20249.88
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-4-bromo-3-hydroxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 95201-93-7 Molecular Formula: C6H5BrO3S Formula Weight: 237.08 Melting Point: 79-80° MDL No.: MFCD00052081
Formula: C₆H₅BrO₃S
MW: 237,08 g/mol
Pto. de fusión: 79…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052081
Núm. CAS: 95201-93-7