Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L18093.03
L18093.06
L18093.03EA
80.6
EUR
L18093.03
L18093.06
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥99%
Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 81452-54-2
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Refractive Index: 1.5168
Boiling Point: 216-217°
MDL No.: MFCD00234332
Formula:
C₇H₈O₂S Pto. Ebullición: 216…217 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234332 Núm. CAS: 81452-54-2 |