5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
A12136.06 A12136.14
A12136.06EA 61.4 EUR
A12136.06 A12136.14
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione ≥97%
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
Purity: 97% CAS No.: 493-72-1 Molecular Formula: C12H12O2 Formula Weight: 188.23 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 1103470
Formula: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 185 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051846
Núm. CAS: 493-72-1