4-Cyano-4'-heptylbiphenyl ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Cyano-4'-n-heptylbiphenyl, 4'-Heptyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
H0812-1G H0812-5G
TCIAH0812-1GEA 31 EUR
TCIAH0812-1G TCIAH0812-5G
4-Cyano-4'-heptylbiphenyl ≥95.0% (por GC)
4-Cyano-4'-heptylbiphenyl
Formula: C₂₀H₂₃N
MW: 277,41 g/mol
Número MDL: MFCD00074915
Núm. CAS: 41122-71-8
EINECS: 255-229-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Mesomorphic range 27.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency