4-Cyano-4'-pentylbiphenyl ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
B21856.03 B21856.06
B21856.03EA 67.2 EUR
B21856.03 B21856.06
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl ≥99%
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 40817-08-1 Molecular Formula: C18H19N Formula Weight: 249.36 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5330 Melting Point: 22-23° Boiling Point: 212-215°/3mm UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00036350
Formula: C₁₈H₁₉N
MW: 249,36 g/mol
Pto. Ebullición: 212…215 °C (3 mmHg)
Pto. de fusión: 22…23 °C
Densidad: 1,008
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036350
Núm. CAS: 40817-08-1
EINECS: 255-093-2
ADR: 6.1,III