4-Cyano-4'-pentylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4'-Pentyl-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Pentyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C1550-1G
C1550-25G
C1550-5G
TCIAC1550-1GEA
21
EUR
TCIAC1550-1G
TCIAC1550-25G
TCIAC1550-5G
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Cyano-4'-pentylbiphenyl
Formula:
C₁₈H₁₉N MW: 249,36 g/mol Pto. Ebullición: 215°C |
Número MDL:
MFCD00036350 Núm. CAS: 40817-08-1 EINECS: 255-093-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White clear liquid to cloudy liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...