4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H27076.09 H27076.03
H27076.09EA 297 EUR
H27076.09 H27076.03
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl ≥98%
4-Bromo-4'-tert-butylbiphenyl
Purity: 98% CAS No.: 162258-89-1 Molecular Formula: C16H17Br Formula Weight: 289.21 Melting Point: 140-143° Boiling Point: 152°/2mm MDL No.: MFCD01321141
Formula: C₁₆H₁₇Br
MW: 289,21 g/mol
Pto. Ebullición: 152 °C (2 mmHg)
Pto. de fusión: 140…143 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321141
Núm. CAS: 162258-89-1