4-Bromo-4'-propylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Bromo-4'-propyl-1,1'-biphenyl
B1306-25G
B1306-5G
TCIAB1306-25GEA
80
EUR
TCIAB1306-25G
TCIAB1306-5G
4-Bromo-4'-propylbiphenyl ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-4'-propylbiphenyl
Formula:
C₁₅H₁₅Br MW: 275,1800 g/mol |
Número MDL:
MFCD00060105 Núm. CAS: 58743-81-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Solubility in Toluene | almost transparency |
Melting point | 107.0 to 109.0 deg-C |