3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
360740010 360740050
ACRO360740010EA 77.1 EUR
ACRO360740010 ACRO360740050
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine 98+%
3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Pto. de fusión: 74…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095213
Núm. CAS: 39745-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %