3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-6-chloro-4-picoline, 5-Amino-2-chloro-4-methylpyridine, 6-Chloro-4-methylpyridin-3-amine
360990010 360990050
ACRO360990010EA 93.2 EUR
ACRO360990010 ACRO360990050
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine 98%
3-Amino-6-chloro-4-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Pto. de fusión: 69…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03427661
Núm. CAS: 66909-38-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Bordeaux to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥97.5 %