4,4'-Diacetylbiphenyl ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15911.06
A15911.14
A15911.06EA
92.1
EUR
A15911.06
A15911.14
4,4'-Diacetylbiphenyl ≥98%
4,4'-Diacetylbiphenyl
Purity: 98%
CAS No.: 787-69-9
Molecular Formula: C16H14O2
Formula Weight: 238.29
Melting Point: 190-193°
MDL No.: MFCD00017248
Formula:
C₁₆H₁₄O₂ Pto. de fusión: 190…193 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017248 Núm. CAS: 787-69-9 |