10-Undecynoic acid 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Undec-10-ynoic acid
A13815.06
A13815.14
A13815.06EA
89.8
EUR
A13815.06
A13815.14
10-Undecynoic acid 96%
10-Undecynoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 2777-65-3
Molecular Formula: HC≡C(CH2)8CO2H
Formula Weight: 182.26
Flash Point: 161°(321°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 174-176°/4mm
Beilstein Reference: 1704918
MDL No.: MFCD00014389
Formula:
C₁₁H₁₈O₂ MW: 182.26 g/mol Pto. Ebullición: 174…176 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 40…43 °C Pto. de inflamación: 161 °C (321 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014389 Núm. CAS: 2777-65-3 EINECS: 220-471-8 |