10-Undecynoic acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Undec-10-ynoic acid
U0054-5G U0054-1G
TCIAU0054-5GEA 68 EUR
TCIAU0054-5G TCIAU0054-1G
10-Undecynoic acid ≥98.0% (por GC)
10-Undecynoic acid
Formula: C₁₁H₁₈O₂
MW: 182.26 g/mol
Pto. Ebullición: 180°C
Número MDL: MFCD00014389
Núm. CAS: 2777-65-3
EINECS: 220-471-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c421f51673464ea7800a9b7b7dd9742c52b3594&vid=3c421f51673464ea7800a9b7b7dd9742c52b3594&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C