3,3'-Difluorobiphenyl ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3,3'-Difluoro-1,1'-biphenyl
L16740.03
L16740.06
L16740.03EA
105
EUR
L16740.03
L16740.06
3,3'-Difluorobiphenyl ≥97%
3,3'-Difluorobiphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 396-64-5
Molecular Formula: C12H8F2
Formula Weight: 190.19
Refractive Index: 1.5680
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 130°/14mm
Beilstein Reference: 2046445
UN No.: 3151
MDL No.: MFCD00039216
Formula:
C₁₂H₈F₂ MW: 190.19 g/mol Pto. Ebullición: 130 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 7…8 °C Densidad: 1.210 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039216 Núm. CAS: 396-64-5 EINECS: 206-905-9 ADR: 9 II |