Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Nalpha-Acetyl-D-arginine, Trimesitylphosphine
B21116.03
B21116.06
B21116.03EA
85
EUR
B21116.03
B21116.06
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
Purity: 98%
CAS No.: 23897-15-6
Molecular Formula: C27H33P
Formula Weight: 388.54
Melting Point: 185-188°
MDL No.: MFCD00014912
Formula:
C₂₇H₃₃P MW: 388,54 g/mol Pto. de fusión: 185…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014912 Núm. CAS: 23897-15-6 |