Trimellitic acid tris(2-ethylhexyl) ester ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Totm, Tris(2-ethylhexyl) benzene-1,2,4-tricarboxylate, Kodaflex TOTM, Tri(2-ethylhexyl) trimellitate
B0881-25ML B0881-500ML
TCIAB0881-25MLEA 17 EUR
TCIAB0881-25ML TCIAB0881-500ML
Trimellitic acid tris(2-ethylhexyl) ester ≥97.0% (por GC)
Trimellitic acid tris(2-ethylhexyl) ester
Formula: C₃₃H₅₄O₆
MW: 546,789 g/mol
Número MDL: MFCD00053799
Núm. CAS: 3319-31-1
EINECS: 222-020-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c019069f8cfdec9733d4a4eab6e7f3f6fe817413&vid=c019069f8cfdec9733d4a4eab6e7f3f6fe817413&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %