Trimellitic acid trimethyl ester ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Trimethyl 1,2,4-benzenetricarboxylate
T1229-25G
T1229-500G
TCIAT1229-25GEA
16
EUR
TCIAT1229-25G
TCIAT1229-500G
Trimellitic acid trimethyl ester ≥95.0% (por GC)
Trimellitic acid trimethyl ester
Formula:
C₁₂H₁₂O₆ MW: 252,22 g/mol Pto. Ebullición: 189°C Pto. de inflamación: 182°C |
Número MDL:
MFCD00043629 Núm. CAS: 2459-10-1 EINECS: 219-547-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...