Trimesic acid triethyl ester ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B23392.06 B23392.14 AB133045.0025
B23392.06EA 38.6 EUR
B23392.06 B23392.14 ABCRAB133045.0025
Trimesic acid triethyl ester ≥97%
Trimesic acid triethyl ester
Purity: 97% CAS No.: 4105-92-4 Molecular Formula: C15H18O6 Formula Weight: 294.31 Melting Point: 132-135° MDL No.: MFCD00236389
Formula: C₁₅H₁₈O₆
Pto. de fusión: 132…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236389
Núm. CAS: 4105-92-4