Picolinamide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
A15410.06
A15410.14
A15410.06EA
56
EUR
A15410.06
A15410.14
Picolinamide ≥98%
Picolinamide
Purity: 98%
CAS No.: 1452-77-3
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Melting Point: 104-108°
Boiling Point: 143°/20mm
MDL No.: MFCD00023483
Formula:
C₆H₆N₂O MW: 122,13 g/mol Pto. Ebullición: 143 °C (20 mmHg) Pto. de fusión: 104…108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00023483 Núm. CAS: 1452-77-3 EINECS: 215-921-5 |