2,2-Dimethyl-3-hexanone ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2-Dimethylhexan-3-one
B20612.03 B20612.06
B20612.03EA 40.4 EUR
B20612.03 B20612.06
2,2-Dimethyl-3-hexanone ≥99%
2,2-Dimethyl-3-hexanone
Purity: 99% CAS No.: 5405-79-8 Molecular Formula: C8H16O Formula Weight: 128.21 Refractive Index: 1.4105
Formula: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027140
Núm. CAS: 5405-79-8