5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25479.06
B25479.14
B25479.06EA
124
EUR
B25479.06
B25479.14
5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid ≥98%
5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 136833-36-8
Molecular Formula: C7H3ClN2O6
Formula Weight: 246.56
Melting Point: 180-182°
MDL No.: MFCD00091829
Formula:
C₇H₃ClN₂O₆ Pto. de fusión: 180…182 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00091829 Núm. CAS: 136833-36-8 |