Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B20586.03
B20586.06
B20586.03EA
33.4
EUR
B20586.03
B20586.06
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Methyl-3-methoxythiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 62353-75-7
Molecular Formula: C7H8O3S
Formula Weight: 172.20
Melting Point: 60-63°
MDL No.: MFCD00102115
Formula:
C₇H₈O₃S Pto. de fusión: 60…63 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00102115 Núm. CAS: 62353-75-7 |