Methyl-4-chloropicolinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 4-chloropicolinate, Methyl 4-chloropyridine-2-carboxylate
M1832-1G M1832-5G
TCIAM1832-1GEA 30 EUR
TCIAM1832-1G TCIAM1832-5G
Methyl-4-chloropicolinate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-4-chloropicolinate
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,5800 g/mol
Número MDL: MFCD04116183
Núm. CAS: 24484-93-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb887dc521dd803d391773267a3f4dd6ac2ac072&vid=bb887dc521dd803d391773267a3f4dd6ac2ac072&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 61.0 deg-C