Samarium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
14601.14
14601.22
14601.14EA
59.9
EUR
14601.14
14601.22
Samarium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Samarium(III) sulphate octahydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13465-58-2
Molecular Formula: Sm2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 733.00 (588.88anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 450° -8H2O
MDL No.: MFCD00011236
Formula:
O₁₂S₃Sm₂·8H₂O MW: 733,03 g/mol Pto. de fusión: 450 °C (-8H₂O) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011236 Núm. CAS: 13465-58-2 EINECS: 237-211-4 Índice Merck: 14,8347 |