3-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H51540.MD H51540.03
H51540.MDEA 112 EUR
H51540.MD H51540.03
3-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine 96%
3-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine
Purity: 96% CAS No.: 259807-97-1 Molecular Formula: C18H33NSn Formula Weight: 382.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formula: C₁₈H₃₃NSn
Número MDL: MFCD07787404
Núm. CAS: 259807-97-1
ADR: 6.1,III