1-Hydroxy-2-naphthaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0839-1G H0839-5G
TCIAH0839-1GEA 126 EUR
TCIAH0839-1G TCIAH0839-5G
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde ≥98.0% (por GC)
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₂
MW: 172,1800 g/mol
Número MDL: MFCD00092325
Núm. CAS: 574-96-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=237155ffd656f15688c3822c55deba55af00e248&vid=237155ffd656f15688c3822c55deba55af00e248&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C