Cloruro de benciltrimetilamonio 50% (w/w) in water
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium chloride
209381000 209380010
ACRO209381000EA 17.6 EUR
ACRO209381000 ACRO209380010
Cloruro de benciltrimetilamonio 50% (w/w) in water
Cloruro de benciltrimetilamonio
Formula: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,7 g/mol
Densidad: 1,044 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011782
Núm. CAS: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric ≥49 %