Tetramethylammonium acetate hydrate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tetramethylammonium acetate xhydrate
420490250
420490050
ACRO420490250EA
199
EUR
ACRO420490250
ACRO420490050
Tetramethylammonium acetate hydrate 95%
Tetramethylammonium acetate hydrate
Appearance: White Crystalline solid
Formula:
C₆H₁₅NO₂·xH₂O MW: 133.20 g/mol (anhy) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03066126 Núm. CAS: 1266615-86-4 EINECS: 234-179-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤14 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥94 % (On dry substance) |