Tetramethylammonium acetate ≥90%, tech.
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H27659.06
H27659.14
H27659.06EA
73.2
EUR
H27659.06
H27659.14
Tetramethylammonium acetate ≥90%, tech.
Tetramethylammonium acetate
Purity: 90%
CAS No.: 10581-12-1
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.20
Melting Point: 256° dec.
Beilstein Reference: 3571830
Formula:
C₆H₁₅NO₂ MW: 133,20 g/mol Pto. de fusión: 256 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011630 Núm. CAS: 10581-12-1 EINECS: 234-179-3 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)