Tetramethylammonium acetate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T1048-25G T1048-5G
TCIAT1048-25GEA 127 EUR
TCIAT1048-25G TCIAT1048-5G
Tetramethylammonium acetate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tetramethylammonium acetate
Formula: C₆H₁₅NO₂
MW: 133.20 g/mol
Pto. de fusión: 195°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011630
Núm. CAS: 10581-12-1
EINECS: 234-179-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7be1d9b62845006d63123116f6fa9d8a9bd64e80&vid=7be1d9b62845006d63123116f6fa9d8a9bd64e80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Water max. 2.0 %