5-Bromophthalide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
373330250 373331000
ACRO373330250EA 157 EUR
ACRO373330250 ACRO373331000
5-Bromophthalide 98%
5-Bromophthalide
Formula: C₈H₅BrO₂
Pto. de fusión: 162…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01797360
Núm. CAS: 64169-34-2
EINECS: 447-190-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
HPLC ≥97.5 %