Plomo (II) nitrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Dinitrato de plomo
84847.180EA 42.3 EUR
84847.180 84847.290
Plomo (II) nitrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS
Plomo (II) nitrato
Formula: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Pto. de fusión: 450…470 °C
Densidad: 4.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011153
Núm. CAS: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 (6.1) II
Índice Merck: 13,05432
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Insoluble matter Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test