D-Glucono-1,5-lactona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
G0039-25G G0039-500G
TCIAG0039-25GEA 16 EUR
TCIAG0039-25G TCIAG0039-500G
D-Glucono-1,5-lactona ≥98.0% (by titrimetric analysis)
D-Glucono-1,5-lactona
Formula: C₆H₁₀O₆
Pto. Ebullición: 385 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 153 °C
Densidad: 1,61 g/cm³ (-5 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006647
Núm. CAS: 90-80-2
EINECS: 202-016-5
Índice Merck: 14,04457
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c71f1736ada2f0dbb12feee0d74a4d066142a0b6&vid=c71f1736ada2f0dbb12feee0d74a4d066142a0b6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization back titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +60.0 to +67.0 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency