Titanio dióxido 99,0-100,5, AnalaR NORMAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Titanio (IV) óxido
84853.290EA 81.9 EUR
84853.290 84853.460
Titanio dióxido 99,0-100,5, AnalaR NORMAPUR®
Titanio dióxido
Formula: TiO₂
MW: 79.88 g/mol
Pto. Ebullición: 2900
Pto. de fusión: 1855 °C
Densidad: 4.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011269
Núm. CAS: 13463-67-7
EINECS: 236-675-5
Índice Merck: 13,09549
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza 99,0 - 100,5 %
Metales pesados (como Pb) Max. 20 ppm
Pérdida por secado (105°C) Max. 0,5 %
Pérdida por ignición (800°C) Max. 0,5 %
Solubilidad en agua caliente Max. 0,5 %
Solubilidad en ácido clorhídrico Max. 0,5 %
As (Arsénico) Max. 1 ppm
Fe (Hierro) Max. 0,02 %
Sb (Antimonio) Max. 100 ppm