3-Bromopropino ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabiised with magnesium oxide (MgO)
P0484-25G P0484-500G P0484-100G
TCIAP0484-25GEA 32 EUR
TCIAP0484-25G TCIAP0484-500G TCIAP0484-100G
3-Bromopropino ≥97.0% (por GC) estabilizado
3-Bromopropino
Formula: C₃H₃Br
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000241
Núm. CAS: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2345
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03065ffe73741fb5555f73242b5c807c6c3a5514&vid=03065ffe73741fb5555f73242b5c807c6c3a5514&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %