1,2,4-Trimetilciclohexano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T0825-25ML T0825-500ML
TCIAT0825-25MLEA 36 EUR
TCIAT0825-25ML TCIAT0825-500ML
1,2,4-Trimetilciclohexano ≥96.0% (por GC)
1,2,4-Trimetilciclohexano
Formula: C₉H₁₈
Pto. Ebullición: 145°C
Densidad: 0,7652 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 19°C
Número MDL: MFCD00019385
Núm. CAS: 2234-75-5
EINECS: 218-783-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9d7d38c5178edb37f57796274b1cc1251a3458b&vid=f9d7d38c5178edb37f57796274b1cc1251a3458b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomer)