Sodio tiosulfato, anhidro ≥98%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
84852.230EA 40.3 EUR
84852.230 84852.290 84852.460
Sodio tiosulfato, anhidro ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodio tiosulfato
Formula: Na₂S₂O₃
Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003499
Núm. CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
pH (20°C; 5 %) 6.0 - 8.5
S (Sulphide) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cd (Cadmium) Max. 50 ppm
Co (Cobalt) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
K (Potassium) Max. 200 ppm
Ni (Nickel) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm