m-Cresol purple sodium salt
Proveedor: TCI
Sinónimos: m-Cresolsulphonphthalein sodium salt, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[d][1,2]oxathiole 2,2-dioxide, sodium salt
S0045-1G S0045-5G
TCIAS0045-1GEA 24 EUR
TCIAS0045-1G TCIAS0045-5G
m-Cresol purple sodium salt
m-Cresol purple sodium salt
Formula: C₂₁H₁₇NaO₅S
Número MDL: MFCD00010177
Núm. CAS: 62625-31-4
EINECS: 263-656-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19ac168a98e4d1760efb8f5297c7fb43006d01cc&vid=19ac168a98e4d1760efb8f5297c7fb43006d01cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Lambda max. 434.0 to 437.0nm (KH2PO4・NaOH pH 7 buffer sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 350 (10mg/L, 434.0 to 437.0nm (KH2PO4・NaOH pH 7 buffer sol., 434.0 to 437.0nm)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 3.0 %