Papanicolaou, solución EA50, Q Path® para microscopía
Proveedor: VWR Q-Path Chemicals
Peligro
10047011.EA 167 EUR
10047011. 10047111. 00607141.
Papanicolaou, solución EA50, Q Path® para microscopía
Papanicolaou, solución EA50
Solución lista para usar para tinción citológica Papanicolaou
IVD registered. Instructions for use on vwr.com- just search for the product.
Densidad: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 17 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00147831
UN: 1992
ADR: 3 (6.1) II
IVDLogo
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Líquido transparente
Citoplasma cianofílico Azul-verde
Citoplasma eosinofílico Rosa
Núcleo Azul-violeta oscuro
Adecuado para microscopía (frotis vaginal) Passes test