Eosina Y alcohólica alcoholic solution, Q Path® para microscopía
Proveedor: VWR Q-Path Chemicals
Peligro
Sinónimos: 2-(2,4,5,7-Tetrabromo-6-óxido-3-oxoxanten-9-il)benzoato de disodio
10047003.EA 39.1 EUR
10047003. 10047103. 00607121.
Eosina Y alcohólica alcoholic solution, Q Path® para microscopía
Eosina amarillenta
Solución lista para usar para tinción histológica HES
Formula: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691.86 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005040
Núm. CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
UN: 1170
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,03634
IVDLogo
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Colour of solution Orange
Density (20/4) 0.920 - 0.940
pH (20°C) 4.9 - 5.7
Absorbance (0.1 %) 514 - 518 nm