Parafina, Punto de solidificación 54 - 56 °C, Q Path® para microscopía
Proveedor: VWR Q-Path Chemicals
Sinónimos: Wax Paraffin, Paraffin wax
10048502.EA 142 EUR
10048502. 10048500. 10048501.
Parafina, Punto de solidificación 54 - 56 °C, Q Path® para microscopía
Parafina
Cera (54 - 56 °C) para el montaje de muestras histológicas. Esta Cera no contiene DMSO.
Pto. de fusión: 54…56 °C
Núm. CAS: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6
IVDLogo