Papanicolaou's solution 2a Orange G (OG 6), Q Path® para microscopía
Proveedor: VWR Q-Path Chemicals
Peligro
10047010.EA 66 EUR
10047010. 10047110. 00607136.
Papanicolaou's solution 2a Orange G (OG 6), Q Path® para microscopía
Papanicolaou's solution 2a Orange G (OG 6)
Solución lista para usar para tinción citológica Papanicolaou
Densidad: 0.83
Temperatura de almacenaje: Ambiente
UN: 1170
ADR: 3 II
IVDLogo
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Líquido transparente
Colour of solution Naranja
Density (20/4) 0,82 - 0,834
pH (20°C) 7,3 - 8,5
Absorbance (0,5 %) 469 - 486 nm