VWR® Q Path® Formaldehyde Neutraliser
Proveedor: Avantor
VWR®
00699030.EA 123 EUR
00699030.
VWR® Q Path® Formaldehyde Neutraliser
Soluciones de limpieza Detergentes y Limpiadores de Superficie
Acidic neutraliser and pre-cleaner based on organic acid.
125 g de neutralizador neutralizan 1 l de formalina al 4%. Agitar, esperar 24 horas para completar el proceso.