Tampón de lisis, hipotónico
Proveedor: Avantor
VWR®
M334-100MLEA 149 EUR
M334-100ML
Tampón de lisis, hipotónico
Tampones Tampones de extracción
Tampón sin detergente para el aislamiento de proteínas de células de cultivo tisular. La lisis celular y el posterior aislamiento de la fracción citoplasmática cruda se realizan en menos de 30 minutos.
The protocol is compatible with a variety of downstream applications including Western Blotting and ELISA procedures, as well as protein assays, which are sensitive to the presence of detergents in the lysis buffer.