Formalin 10%, Q Path®, buffered
Proveedor: VWR Q-Path Chemicals
Peligro
Sinónimos: Formaldehído
FOR0020AF59001EA 53.2 EUR
FOR0020AF59001 FOR0150AF59001 FOR0060AF59001 10099464. FOR0070AF59001 11699455. 10099465. 11699404. 11699408. FOR010LAF59001
Formalin 10%, Q Path®, buffered
Formalin
Formalina, fijador listo para usar para muestras de tejidos. Los frascos y cubetas pueden usarse para almacenamiento.
Formaldehído 4% es equivalente a Formalina 10%.
Formula: CH₂O
Densidad: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Order Now
Resultados test especificaciones
Apariencia Líquido incoloro
Test de formaldehído Pasa test
Densidad (20/4) 1,012 - 1,014
pH (20°C) 6,8 - 7,2