Formalin 10%, rosa, Q Path®, buffered
Proveedor: VWR Q-Path Chemicals
Peligro
FOR0023AF59001EA 54.2 EUR
FOR0023AF59001 FOR0153AF59001 FOR0063AF59001
Formalin 10%, rosa, Q Path®, buffered
Formalin
Formalina rosa, fijador listo para usar para muestras de tejidos. Los frascos puedes usarse para almacenamiento y transporte.
Formaldehído 4% es equivalente a Formalina 10%.
Formula: CH₂O
Densidad: 1,013 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
IVDLogo
Order Now
Resultados test especificaciones
pH (20°C) 6,8 - 7,2