Protectores faciales, sistema de protección de la barbilla, Connect®.
Proveedor: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S910 S911 S912
CENUS910EA 21.86 EUR
CENUS910 111-1580 CENUS912
Protectores faciales, sistema de protección de la barbilla, Connect®.
Protectores faciales
Estas pantallas faciales transparentes están disponibles con pantallas de acetato o de PC.
  • Las pantallas del chinguard tienen agujeros en la parte inferior para fijar el chinguard
  • Puede utilizarse en combinación con un protector de cejas cuando no se requiere un casco de seguridad
Certificaciones: EN 166 B